Learn More
3-Methylquinoxalin-2-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30136135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136135 5 mg 5 Milligramm
30010295 50 mg 50 Milligramm
17913975 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136135 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3260605MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74003-63-7
Summenformel C10 H8 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.18
Synonym 2-Quinoxalinecarboxylic acid, 3-methyl- (7CI, 9CI, ACI), 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid (ACI), MQCA
IUPAC-Name 3-Methylquinoxalin-2-Carboxylsäure
SMILES Cc1nc2ccccc2nc1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-quinoxaline-2-carboxylic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8N2O2/c1-6-9(10(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Formelmasse 188.0586
Reinheit (%) >95%