Learn More
3-Methylsalicylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10448150 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10448150 5 g Glasflasche 5 Gramm
10588863 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10792021 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10448150
Marke: Thermo Scientific Acros 173340050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 83-40-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-40-9
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00002448
InChI-Schlüssel WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsalicylic acid, hydroxytoluic acid, o-cresotic acid, o-cresotinic acid, cresotic acid, o-homosalicylic acid, 2-hydroxy-m-toluic acid, 2,3-cresotinic acid, cresotinic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl
PubChem CID 6738
ChEBI CHEBI:20141
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylsalicylic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 164.0°C to 167.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(OH)CO2H
Menge 5 g
Beilstein 10, 220
Merck Index 15, 2570
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides, soluble in chloroform, alcohol and ether
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Pulver