missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methylsalicylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-3758471 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10448150

Marke: Thermo Scientific Acros 173340050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 83-40-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 83-40-9
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00002448
InChI-Schlüssel WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsalicylic acid, hydroxytoluic acid, o-cresotic acid, o-cresotinic acid, cresotic acid, o-homosalicylic acid, 2-hydroxy-m-toluic acid, 2,3-cresotinic acid, cresotinic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl
PubChem CID 6738
ChEBI CHEBI:20141
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methylsalicylic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 164.0°C to 167.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(OH)CO2H
Menge 5 g
Beilstein 10, 220
Merck Index 15, 2570
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides, soluble in chloroform, alcohol and ether
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt