Learn More
3-(Methylsulfonyl)Benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479687 5 g 5 Gramm
15469687 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52916.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 373384-18-0 | C7H9BO4S | 200.015 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 373384-18-0
Summenformel C7H9BO4S
Molekulargewicht (g/mol) 200.015
MDL-Nummer MFCD03092935
InChI-Schlüssel HZFFUMBZBGETES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsulfonyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 3-methylsulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulfonyl phenylboronic acid, 3-methanesulfonyl phenyl boronic acid, 3-methanesulfonylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl, 3-methanesulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulphonyl phenylboronic acid
PubChem CID 2773542
IUPAC-Name (3-Methylsulfonylphenyl)Boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 102°C to 110°C
Menge 5 g
Formelmasse 200.02
Reinheit (%) 98%