Learn More
3-Methylsulphonylanilin-Hydrochlorid 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10137570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10137570 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10137570 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424870025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Namenshinweis 95%
CAS 80213-28-1
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 227°C to 230°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H10ClNO2S
Strukturformel SO2CH3C6H4NH2·HCl
MDL-Nummer MFCD00216487
Menge 2.5 g
Synonym 3-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 3-methylsulfonylaniline hydrochloride, 3-methanesulfonylaniline hydrochloride, 3-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 3-methylsulphonylaniline hydrochloride, 3-methylsulfonyl phenyl amine hydrochloride, 3-methanesulfonyl-phenylamine hcl, 3-methylsulfonyl phenyl amine hcl, 3-methylsulfonyl anilinehydrochloride, 3-methansulphonylaniline hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
InChI-Schlüssel ZMPXGSYLKFAGOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CS(=O)(=O)C1=CC=CC(N)=C1
IUPAC-Name 3-methylsulfonylanilin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 207.67
PubChem CID 2735179
Formelmasse 207.68
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.