Learn More
3-(Methylthio)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349106 250 mg 250 Milligramm
11329106 1 g 1 Gramm
11339106 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20250.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128312-11-8
Summenformel C7H9BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.017
MDL-Nummer MFCD01319105
InChI-Schlüssel TYVPOLHSKGEXIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio phenylboronic acid, 3-methylthio phenyl boronic acid, 3-meththio phenylboronic acid, 3-methylthiophenylboronic acid, 3-methylthio benzeneboronic acid, 3-methylsulfanyl phenylboronic acid, 3-boronothioanisole, 3-methylthiobenzeneboronic acid, 4-methylthiophenyl boronic acid, 3-methylthio phenyl-boronic acid
PubChem CID 2734383
IUPAC-Name (3-methylsulfanylphenyl)Boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)SC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methylthio)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 158°C to 161°C
Menge 250 mg
Beilstein 7020728
Formelmasse 168.02
Reinheit (%) 97%