Learn More
3-Methylxanthine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16407866
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16407866 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16407866 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50723
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3-Methylxanthine, a xanthine derivative, is a cyclic guanosine monophosphate (GMP) inhibitor, with an IC50 of 920 μM on guinea-pig isolated trachealis muscle.
3-Methylxanthine, a xanthine derivative, is a cyclic guanosine monophosphate (GMP) inhibitor, with an IC50 of 920 μM on guinea-pig isolated trachealis muscle.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylxanthine
CAS 1076-22-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H6N4O2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen 1M NaOH : 50 mg/mL (300.95 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with 1M NaOH) ∣DMSO : 2.61 mg/mL (15.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1N(C)C2=C(N=CN2)C(N1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 166.14
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) 95.75%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism