Learn More
3-(Morpholin-4-ylmethyl)Benzoesäure-Hydrochloridhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10527663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10527663 250 mg 250 Milligramm
10729983 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10527663 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC40151CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 137605-80-2
Summenformel C12H16ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 257.71
MDL-Nummer MFCD09064949
InChI-Schlüssel UOMMCPQFAXOMMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholinomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, chloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid,hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229486
IUPAC-Name 3-[(morpholin-4-yl)methyl]benzoic acid hydrochloride
SMILES Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCOCC2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 275.74
Reinheit (%) 97%