Learn More
3-Morpholinobenzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30988635
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30988635 250 mg
30987556 100 mg
30983561 5 g
30970066 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30988635 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13194250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Morpholinobenzaldehyde
CAS 446866-87-1
Summenformel C11H13NO2
MDL-Nummer MFCD07772811
Menge 250 mg
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
Reinheit (%) 98%