Learn More
[3-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10239252
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10239252 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10187812 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10239252 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC40109CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 91271-64-6
Summenformel C12H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.273
MDL-Nummer MFCD07772831
InChI-Schlüssel KFSCOCJCNMSXOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholinomethyl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, 3-4-morpholinylmethyl benzenemethanol, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162057
IUPAC-Name [3-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanol
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 207.27
Reinheit (%) 97%