Learn More
3'-N-Desmethyl-3'-N-tosyl Azithromycin, TRC
Artikelnummer. 30008417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008417 25 mg 25 Milligramm
30006079 50 mg 50 Milligramm
30008042 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008417 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29170025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612069-31-5
Summenformel C44 H76 N2 O14 S
Molekulargewicht (g/mol) 889.14
Synonym 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-[methyl[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-beta-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-[methyl[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-beta-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 3'-N-Demethyl-3'-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]azithromycin, Azithromycin Imp. G (EP), 3'-N-Desmethyl-3'-N-tosyl Azithromycin, Arithromycin Impurity G
IUPAC-Name N-[(2S,3R,4S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-Ethyl-3,4,10-Trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,6,8,10,12,14-Heptamethyl-15-oxo-1-oxa-6-azacyclopentadec-11-yl]oxy]-3-hydroxy-6-methyloxan-4-yl]-N,4-dimethylbenzensulfonamid
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)S(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-N-Desmethyl-3'-N-tosyl Azithromycin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C44H76N2O14S/c1-15-33-44(11,52)37(48)29(7)45(12)23-25(3)21-42(9,51)39(27(5)36(28(6)40(50)58-33)59-34-22-43(10,55-14)38(49)30(8)57-34)60-41-35(47)32(20-26(4)56-41)46(13)61(53,54)31-18-16-24(2)17-19-31/h16-19,25-30,32-39,41,47-49,51-52H,15,20-23H2,1-14H3/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,32+,33-,34+,35-,36+,37-,38+,39-,41+,42-,43-,44-/m1/s1
Formelmasse 888.5017
Reinheit (%) >95%