Learn More
3-Nitro-1,8-naphthalanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-174194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10399390
Marke: Thermo Scientific Acros 278730050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3027-38-1 | C12H5NO5 | 243.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3027-38-1
Summenformel C12H5NO5
Molekulargewicht (g/mol) 243.17
MDL-Nummer MFCD00006926
InChI-Schlüssel FLFLZYYDLIKGJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1,8-naphthalic anhydride, 3-nitronaphthalic anhydride, naphthalic anhydride, 3-nitro, 5-nitro-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, 5-nitrobenzo de isochromene-1,3-dione, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 5-nitro, 11-nitro-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 7-nitro-3-oxatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 5-17-11-00495 beilstein handbook reference
PubChem CID 18194
IUPAC-Name 11-Nitro-3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaen-2,4-dion
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C3C(C=CC=C3C(=O)OC2=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-1, 8-naphthalic anhydride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 247°C to 254°C
Farbe Beige bis Gelb oder Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 17, 523
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in dmf
Formelmasse 243.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.