Learn More
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394796 1 g 1 Gramm
11384796 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11394796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32823.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 401-94-5 | C7H5F3N2O2 | 206.124 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 401-94-5
Summenformel C7H5F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.124
MDL-Nummer MFCD00061229
InChI-Schlüssel LTVWXWWSCLXXAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-5-trifluoromethyl nitrobenzene, 3-nitro-5-trifluoromethyl-phenylamine, 3-nitro-5-trifluoromethyl benzenamine, 5-nitro-3-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem2558, pubchem2795, ksc915s5r
PubChem CID 2775709
IUPAC-Name 3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 206.13
Reinheit (%) 98%