Learn More
3-Nitro-5-(trifluormethyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443877 5 g 5 Gramm
11453877 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18316.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 328-80-3 | C8H4F3NO4 | 235.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-80-3
Summenformel C8H4F3NO4
Molekulargewicht (g/mol) 235.118
MDL-Nummer MFCD00024509
InChI-Schlüssel ODCLHXGXGFBBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-nitro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 3-trifluoromethyl-5-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 3-nitro-5 trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4544, acmc-1cr4t, rarechem al bo 1012
PubChem CID 616602
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 127°C to 132°C
Menge 5 g
Beilstein 2284651
Formelmasse 235.12
Reinheit (%) 97%