Learn More
3-Nitro-5-(Trifluormethyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11302099 1 g 1 Gramm
15473387 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302099 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26113.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 349-57-5 | Molecular Formula: C7H4F3NO3 | Molecular Weight: 207.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 349-57-5
Summenformel C7H4F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.11
MDL-Nummer MFCD04973779
InChI-Schlüssel JDIAMHNYAPDMRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-5-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-5-nitrophenol, phenol, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4155, acmc-1cjq4, 3-nitro-5-trifluoromethyl-phenol, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 2756251
IUPAC-Name 3-Nitro-5-(Trifluormethyl)phenol
SMILES OC1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Menge 1 g
Formelmasse 207.11
Reinheit (%) 98%