Learn More
3-Nitro-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Nitro-L-tyrosine is used as an indicator of the formation of peroxynitrite by NO-dependent oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Nitro-L-Tyrosin wird als Indikator für die Bildung von Peroxynitrit durch NO-abhängige oxidative Schäden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar), 1 N Flusssäure (50 mg/ml), saure wässrige Lösung, Ethanol, DMSO, DMF und PBS (pH 7,2) (ca. 2 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Nitro-L-tyrosine |
| Schmelzpunkt | ∼230°C (decomposition) |
| Beilstein | 2813157 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly miscible),1N hydrochloric acid (50mg/ml),acidic aqueous solution ,ethanol,DMSO,DMF and PBS (pH 7.2) (∽2mg/ml). |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 226.19 |
| Reinheit (%) | 98% |