Learn More
3-Nitro-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428853 100 g 100 Gramm
11408853 5 g 5 Gramm
11418853 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428853 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11018.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3-Nitro-L-tyrosine is used as an indicator of the formation of peroxynitrite by NO-dependent oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Nitro-L-Tyrosin wird als Indikator für die Bildung von Peroxynitrit durch NO-abhängige oxidative Schäden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar), 1 N Flusssäure (50 mg/ml), saure wässrige Lösung, Ethanol, DMSO, DMF und PBS (pH 7,2) (ca. 2 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-44-3
Summenformel C9H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 226.19
MDL-Nummer MFCD00007123
InChI-Schlüssel FBTSQILOGYXGMD-MDOHGIEYNA-N
Synonym 3-nitro-l-tyrosine, 3-nitrotyrosine, h-tyr 3-no2-oh, l-3-nitrotyrosine, tyrosine, 3-nitro, l-tyrosine, 3-nitro, meta-nitro-tyrosine, unii-7coy1ha6hk, tyrosine, 3-nitro-, l, 3-mononitrotyrosine
PubChem CID 65124
ChEBI CHEBI:44454
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-L-tyrosine
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Beilstein 2813157
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly miscible),1N hydrochloric acid (50mg/ml),acidic aqueous solution ,ethanol,DMSO,DMF and PBS (pH 7.2) (∽2mg/ml).
Menge 100 g
Formelmasse 226.19
Reinheit (%) 98%