Learn More
3-Nitro-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081167
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11408853
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11018.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
3-Nitro-L-tyrosine is used as an indicator of the formation of peroxynitrite by NO-dependent oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Nitro-L-Tyrosin wird als Indikator für die Bildung von Peroxynitrit durch NO-abhängige oxidative Schäden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar), 1 N Flusssäure (50 mg/ml), saure wässrige Lösung, Ethanol, DMSO, DMF und PBS (pH 7,2) (ca. 2 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-44-3
Summenformel C9H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 226.19
MDL-Nummer MFCD00007123
InChI-Schlüssel FBTSQILOGYXGMD-MDOHGIEYNA-N
Synonym 3-nitro-l-tyrosine, 3-nitrotyrosine, h-tyr 3-no2-oh, l-3-nitrotyrosine, tyrosine, 3-nitro, l-tyrosine, 3-nitro, meta-nitro-tyrosine, unii-7coy1ha6hk, tyrosine, 3-nitro-, l, 3-mononitrotyrosine
PubChem CID 65124
ChEBI CHEBI:44454
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitro-L-tyrosine
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Beilstein 2813157
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly miscible),1N hydrochloric acid (50mg/ml),acidic aqueous solution ,ethanol,DMSO,DMF and PBS (pH 7.2) (∽2mg/ml).
Menge 5 g
Formelmasse 226.19
Reinheit (%) 98%