Learn More
3-Nitrobenzaldehyd, 99 %
Artikelnummer. 11369459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369459 500 g 500 Gramm
11480134 250 g 250 Gramm
11470134 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369459 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13594.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-61-6 | C7H5NO3 | 151,121 g/mol
3-Nitrobenzaldehyd wird bei der Synthese anderer organischer Verbindungen verwendet, von Pharmazeutika über Kunststoffadditive und Zwischenprodukte für die Verarbeitung von Duft- und Aromastoffen bis hin zur Herstellung bestimmter Anilinfarbstoffe.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
3-Nitrobenzaldehyd wird bei der Synthese anderer organischer Verbindungen verwendet, von Pharmazeutika über Kunststoffadditive und Zwischenprodukte für die Verarbeitung von Parfüm- und Aromastoffen bis hin zur Herstellung bestimmter Anilinfarbstoffe.
Löslichkeit
Schwach löslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-61-6
Summenformel C7H5NO3
MDL-Nummer MFCD00007249
InChI-Schlüssel ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
PubChem CID 7449
IUPAC-Name 3-Nitrobenzaldehyd
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 57°C to 59°C
Siedepunkt 164°C (23 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 386795
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,6587
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble aq. soln..
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(C=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 151.12
Formelmasse 151.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke