Learn More
3-Nitrobenzylchlorid 99 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Nitrobenzyl chloride |
Namenshinweis | 99% |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 41°C to 46°C |
Farbe | Braun bis gelb |
Siedepunkt | 85°C to 87°C (5.0 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 99% |