Learn More
3-Nitrophenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438196 250 g 250 Gramm
11418196 10 g 10 Gramm
11428196 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11438196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15312.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 554-84-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
3-Nitrophenol is used as indicator in 0.3% Soln in 50% alcohol ph: 6.8 Colorless, 8.6 Yellow. It is used in the synthesis of RAGE inhibitors via the etherification of phenols. Also used in the synthesis of kinase inhibitors against epidermal growth factor receptor T790M mutation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Nitrophenol wird als Indikator in 0.3 % Lösung in 50 % Alkohol ph verwendet: 6.8 Farblos, 8.6 Gelb. Wird bei der Synthese von RAGE-Inhibitoren durch Veretherung von Phenolen verwendet. Wird auch bei der Synthese von Kinase-Inhibitoren gegen die T790M-Mutation des EGF-Rezeptors verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (30 mg/ml), Ether, Alkohol, Aceton und Ethanol (700 mg/ml).
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Kontakt mit oxidierenden Materialien vermeiden. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-84-7
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00007240
InChI-Schlüssel RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
PubChem CID 11137
ChEBI CHEBI:34346
IUPAC-Name 3-Nitrophenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophenol
Schmelzpunkt 93°C to 98°C
Dichte 1.49
Siedepunkt 194°C (70 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN1663
Beilstein 1907946
Merck Index 14,6619
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (30mg/ml),ether,alcohol,acetone,and ethanol (700mg/ml).
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) ≥98%