Learn More
3-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10531431 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10531431 50 g Glasflasche 50 Gramm
10387780 10 g Glasflasche 10 Gramm
11343433 250 g Glasflasche 250 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10531431
Marke: Thermo Scientific Acros 172300500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 554-84-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-84-7
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00007240
InChI-Schlüssel RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
PubChem CID 11137
ChEBI CHEBI:34346
IUPAC-Name 3-Nitrophenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophenol
Schmelzpunkt 94.0°C to 98.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.4900g/mL
Siedepunkt 194.0°C (70.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4OH
Menge 50 g
Beilstein 06,222
Merck Index 15,6706
Relative Dichte 1.49
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 13.5g/L (25°C). Other solubilities: soluble 700g/L in ethanol (20°C),soluble in benzene,diethyl ether,alcohol,,hot and diluted solutions,insoluble in petroleum ehter
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.