Learn More
3-Nitrophthalsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492437
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492437 100 g -
11349459 250 g 250 Gramm
11402447 500 g 500 Gramm
11412447 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11492437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14281.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 603-11-2 | C8H5NO6 | 211.129 g/mol
3-Nitrophthalic acid can be used as starting reagent in the synthesis of modified 2-iodoxybenzoic acid derivatives. It may be used in the synthesis of brucinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate (systematic name: 2,3-dimethoxy-10-oxostrychnidinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate), via heating with brucine. Clyatt E
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Nitrophthalsäure kann als Ausgangsreagenz bei der Synthese modifizierter 2-iodoxybenzoesäure-Derivate verwendet werden. Es kann zur Synthese von Brucinium 2-Carboxy-6-Nitrophthalatdihydrat (systematischer Name: 2,3-Dimethoxy-10-Oxostrychnidinium 2-Carboxy-6-Nitrophthalat-Dihydrat), durch Erhitzen mit Brucin, verwendet werden. Clyatt E
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent. Wasserlöslich in 5 % Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-11-2
Summenformel C8H5NO6
Molekulargewicht (g/mol) 211.129
MDL-Nummer MFCD00007138
InChI-Schlüssel KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalic acid, 3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, phthalic acid, 3-nitro, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro, 3-nitro phthalic acid, 3-nitro-phthalic acid, 3-nitrophthalicacid, nitrophthalic acid, 3-nitrophtalic acid, m-nitrophthalic acid
PubChem CID 69043
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophthalic acid
Schmelzpunkt ∼214°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 2054269
Formelmasse 211.13
Reinheit (%) 95%