Learn More
3-Nitrophthalsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10408340 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10408340 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10235730 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
11945051 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10408340 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160165000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 603-11-2 | C8H5NO6 | 211.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 603-11-2
Summenformel C8H5NO6
Molekulargewicht (g/mol) 211.13
InChI-Schlüssel KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophthalic acid, 3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, phthalic acid, 3-nitro, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro, 3-nitro phthalic acid, 3-nitro-phthalic acid, 3-nitrophthalicacid, nitrophthalic acid, 3-nitrophtalic acid, m-nitrophthalic acid
PubChem CID 69043
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophthalic acid
Schmelzpunkt 213.0°C to 216.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 09,823
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (25 c). Other solubilities: 1g/10mL methanol
Formelmasse 211.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Nitrophthalic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.