Learn More
3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-Isopropylidene-alpha-D-Glucofuranose, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470517 5 g 5 Gramm
15460517 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66185.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein Derivat von Glucofuranose.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18685-18-2
Summenformel C19H26O6
Molekulargewicht (g/mol) 350.411
MDL-Nummer MFCD00269929
InChI-Schlüssel ZHFVGOMEUGAIJX-QTPCEWDRSA-N
Synonym 3-o-benzyl-1,2:5,6-di-o-isopropylidene-, a-d-glucofuranose, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene-3-o-phenylmethyl-, 4-3ar,5r,6as-6-benzyloxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
PubChem CID 45038272
IUPAC-Name (3aR,5R,6aS)-5-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyl-6-phenylmethoxy-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)OCC4=CC=CC=C4)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.094
Siedepunkt 140°C to 142°C
Brechungsindex 1.4925
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform
Optische Drehung −30° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 350.41
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Öl