Learn More
3-(Pentafluorthio)Benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485997
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15485997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33205.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 401892-81-7
Summenformel C7H4ClF5OS
Molekulargewicht (g/mol) 266.61
MDL-Nummer MFCD03788522
InChI-Schlüssel IDHIADOQLRPGHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentafluorosulfanyl benzoyl chloride, 3-pentafluoro-??-sulfanyl benzoyl chloride, 3-pentafluorothio benzoyl chloride, 3-pentafluorosulfur benzoyl chloride, 3-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl benzoyl chloride, 3-pentafluoro-lambda6-sulfanyl benzoyl chloride
PubChem CID 2779213
IUPAC-Name 3-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzoylchlorid
SMILES FS(F)(F)(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 266.61
Reinheit (%) 97%