Learn More
3-(Pentafluorthio)-Benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15456387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456387 1 g 1 Gramm
15466387 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33560.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1056893-24-3
Summenformel C7H6BrF5S
Molekulargewicht (g/mol) 297.081
MDL-Nummer MFCD16652411
InChI-Schlüssel VBTCKIUDJZCRJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentafluorosulfur benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-pentafluoro-??-sulfanyl benzene, 3-pentafluorothio benzyl bromide, 3-bromomethyl phenylpentafluorosulfur vi, 1-bromomethyl-3-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl benzene
PubChem CID 59393443
IUPAC-Name [3-(brommethyl)phenyl]-pentafluor-$l^{6}-sulfan
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 297.08
Reinheit (%) 97%