Learn More
3-Phenoxyanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15455207 5 g 5 Gramm
15465207 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32482.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1655-68-1 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1655-68-1
Summenformel C13H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
MDL-Nummer MFCD00455605
InChI-Schlüssel CBVXNDCIOLXDFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74252
IUPAC-Name 1-methoxy-3-phenoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxyanisole
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.579
Menge 5 g
Synonym benzene, 1-methoxy-3-phenoxy, m-methoxyphenyl phenyl ether, m-phenoxyanisole, 3-phenoxyanisole, m-phenoxymethoxybenzene, 3-methoxyphenoxybenzene, m-phenoxyphenol monomethyl ether, 3-methoxydiphenyl ether, benzene,1-methoxy-3-phenoxy, benzene, 1-methoxy-3-phenyloxy
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) 97%