missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Phenoxybenzaldehyde, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30986447
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30986447 10 g
30975452 1 kg
30970139 5 g
30984013 500 g
30982438 100 g
30974813 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30986447 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1453710g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Chemischer Name oder Material 3-Phenoxybenzaldehyde
CAS 39515-51-0
Summenformel C13H10O2
MDL-Nummer MFCD00003353
Menge 10 g
SMILES C1=C(C=CC=C1OC2=CC=CC=C2)C=O
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Reinheit (%) 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.