Learn More
3-Phenoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30010842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010842 50 mg 50 Milligramm
30005060 2.5 g 2.50 Gramm
30007012 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010842 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29780050MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39515-51-0
Summenformel C13 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Synonym Benzaldehyde, 3-phenoxy-, 3-Phenoxybenzaldehyde, 5-Phenoxybenzaldehyde, m-(Phenyloxy)benzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde
IUPAC-Name 3-Phenoxybenzaldehyd
SMILES O=Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxybenzaldehyde
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H
Formelmasse 198.0681
Reinheit (%) >95%