Learn More
3-Phenoxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419913 50 g 50 Gramm
11409913 10 g 10 Gramm
11429913 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419913 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13008.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13826-35-2 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13826-35-2
Summenformel C13H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.237
MDL-Nummer MFCD00004636
InChI-Schlüssel KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
PubChem CID 26295
ChEBI CHEBI:62527
IUPAC-Name (3-Phenoxyphenyl)Methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 4°C to 7°C
Dichte 1.149
Siedepunkt 300°C
Flammpunkt 186°C (366°F)
Brechungsindex 1.593
Menge 50 g
Beilstein 475312
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 98%