Learn More
3-Phenoxybenzylalkohol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Phenoxybenzyl alcohol |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2 |
| Formelmasse | 200.0837 |