Learn More
3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31107084
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31107084 250 mg
31106166 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31107084 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD00827527250mg
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one
CAS 6051-87-2
Summenformel C19H12O2
MDL-Nummer MFCD00004986
Menge 250 mg
SMILES O=C1C=C(OC2=CC=C3C(C=CC=C3)=C21)C4=CC=CC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 272.30
Reinheit (%) 98%