Learn More
3-Phenylsulfonamidopyridin-5-Boronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15411066 1 g 1 Gramm
15421066 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15411066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54339.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1083326-28-6 | Molecular Formula: C17H21BN2O4S | Molecular Weight: 360.235 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1083326-28-6
Summenformel C17H21BN2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 360.235
MDL-Nummer MFCD13190589
InChI-Schlüssel UXJVHVXONVGHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-yl benzenesulfonamide, 3-phenylsulfonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-pyridinyl benzenesulfonamide, n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-yl benzenesulfonamide, n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-3-yl benzenesulfonamide
PubChem CID 52936632
IUPAC-Name N-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-3-yl]benzolsulfonamid
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CN=C2)NS(=O)(=O)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylsulfonamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 360.24
Reinheit (%) 96%