Learn More
3-(Piperidin-1-ylmethyl)-anilin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 190.29 |
Reinheit (%) | 97% |