Learn More
3-Piperidinyl(1-Pyrrolidinyl)Methanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10671065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10671065 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10605943 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10692675 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10671065 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01164CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 35090-94-9
Summenformel C10H18N2O
Molekulargewicht (g/mol) 182.267
MDL-Nummer MFCD05865122
InChI-Schlüssel AMOUVOLDCHVMBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone, 3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine, 3-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine, 3-piperidyl 1-pyrrolidyl methanone, piperidin-3-yl-pyrrolidin-1-yl-methanone, pyrrolidine, 1-3-piperidinylcarbonyl, r-piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidyl pyrrolidinyl ketone, 3r-3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine
PubChem CID 2794682
IUPAC-Name Piperidin-3-yl(pyrrolidin-1-yl)methanon
SMILES C1CCN(C1)C(=O)C2CCCNC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 182.27
Reinheit (%) 97%