Learn More
3-(Pyridin-2-yloxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10235964 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10225253 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235964 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50214CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 86556-09-4
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD06825506
InChI-Schlüssel CLQMOPKXIBQKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-2-yloxy aniline, 3-pyridin-2-yloxy-phenylamine, 3-2-pyridyloxy aniline, 3-2-pyridyloxy phenylamine, 3-pyridin-2-yl oxy aniline, benzenamine,3-2-pyridinyloxy, benzenamine, 3-2-pyridinyloxy
PubChem CID 13150573
IUPAC-Name 3-(pyridin-2-yloxy)aniline
SMILES NC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Pyridin-2-yloxy)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%