Learn More
3-Pyridincarboxaldehyd, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 131831000
Weitere Details : CAS : 500-22-1 Netto-Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 100g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
500-22-1 | |
107.11 | |
3-pyridinecarboxaldehyde, nicotinaldehyde, 3-pyridinaldehyde, pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridylcarboxaldehyde, 3-pyridylaldehyde, nicotinealdehyde, 3-formylpyridine, pyridine-3-aldehyde, nicotinic aldehyde | |
CHEBI:28345 | |
C1=CC(=CN=C1)C=O |
C6H5NO | |
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N | |
10371 | |
Pyridin-3-Carbaldehyd |
Spezifikation
3-Pyridinecarboxaldehyde | |
84°C | |
Glasflasche | |
1.142 | |
Gelb bis Braun | |
500-22-1 | |
C6H5NO | |
21,I,288 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
C1=CC(=CN=C1)C=O | |
107.11 | |
CHEBI:28345 | |
Flüssig |
1.1420g/mL | |
Authentic | |
1.5480 to 1.5500 | |
95.0°C to 97.0°C (15.0mmHg) | |
100g | |
97.5% min. (GC) | |
(C5H4N)COH | |
3-pyridinecarboxaldehyde, nicotinaldehyde, 3-pyridinaldehyde, pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridylcarboxaldehyde, 3-pyridylaldehyde, nicotinealdehyde, 3-formylpyridine, pyridine-3-aldehyde, nicotinic aldehyde | |
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N | |
Pyridin-3-Carbaldehyd | |
10371 | |
107.11 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Pyridinecarboxaldehyde
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.