Learn More
3-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10442104 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10442104 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56304EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 263349-22-0
Summenformel C11H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 184.20
MDL-Nummer MFCD08056283
InChI-Schlüssel ZBAZYPXXIVHUFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-2-yl benzaldehyde, 2-3-formylphenyl pyrimidine, 3-2-pyrimidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 3-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 3-2-pyrimidinyl-9ci
PubChem CID 22630818
SMILES O=CC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
IUPAC-Name 3-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyd
Formelmasse 184.2
Reinheit (%) 97%