Learn More
3-Pyrimidin-2-ylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10386954 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10346334 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386954 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56301DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 579476-26-9
Summenformel C11H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.197
MDL-Nummer MFCD05864812
InChI-Schlüssel KLTNGIZIUGYITR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22317373
IUPAC-Name 3-pyrimidin-2-ylbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=NC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 3-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 3-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 2-3-carboxyphenyl pyrimidine, 3-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid,3-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-yl benzoicacid
Formelmasse 200.2
Reinheit (%) 97%