Learn More
3-Pyrimidin-2-ylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472454
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10472454 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10275324 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10472454 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56313CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 910036-92-9
Summenformel C11H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 185.23
MDL-Nummer MFCD09702384
InChI-Schlüssel MXSXDKVANPZCBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, 3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, 3-pyrimidin-2-yl benzylamine, 1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, 3-pyrimidin-2-ylphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3-2-pyrimidinyl
PubChem CID 24229566
IUPAC-Name (3-pyrimidin-2-ylphenyl)methanamin
SMILES NCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrimidin-2-ylbenzylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 185.23
Reinheit (%) 95%