Learn More
[3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]Methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10377534
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10377534 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10377534 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC55709DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS 91271-59-9
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H17NO
MDL-Nummer MFCD08690300
Menge 1 g
Synonym 3-pyrrolidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-pyrrolidinylmethyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-pyrrolidinylmethyl, 3-pyrrolidin-1-yl methyl phenyl methanol
InChI-Schlüssel YMFREPVLJDRBOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC(CN2CCCC2)=C1
IUPAC-Name [3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 191.27
PubChem CID 16495038
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 97%