Learn More
3-Sulfamoylbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15409387 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15409387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52628.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Sulfamoylbenzeneboronic acid
CAS 850568-74-0
Schmelzpunkt 260°C to 266°C
Summenformel C6H8BNO4S
MDL-Nummer MFCD06659840
Menge 250 mg
Synonym 3-boronobenzenesulfonamide, 3-aminosulphonyl benzeneboronic acid, 3-sulfamoylphenyl boronic acid, 3-boronobenzenesulphonamide, boronic acid b-3-aminosulfony pheny, boronic acid, 3-aminosulfonyl phenyl, 3-aminosulfonylphenyl boronic acid, acmc-209q2m
InChI-Schlüssel PMNJSWJJYWZLHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
IUPAC-Name (3-sulfamoylphenyl)boronic acid
Molekulargewicht (g/mol) 201.00
PubChem CID 44119323
Formelmasse 201
Reinheit (%) 97%