Learn More
3-Sulfobenzoesäure-Mononatriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425577 25 g -
11435577 100 g 100 Gramm
11445577 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23556.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 17625-03-5 | C7H5NaO5S | 224.162 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17625-03-5
Summenformel C7H5NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 224.162
MDL-Nummer MFCD00066378
InChI-Schlüssel KQHKITXZJDOIOD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23668512
IUPAC-Name Natrium;3-sulfobenzoat
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)O)C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Sulfobenzoic acid monosodium salt
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Synonym sodium 3-sulfobenzoate, 3-sulfobenzoic acid monosodium salt, benzoic acid, 3-sulfo-, monosodium salt, benzoic acid, 3-sulfo-, sodium salt 1:1, sodium hydrogen m-sulphonatobenzoate, sodium3-sulfobenzoate, sodium m-sulfobenzoate, acmc-209sh5, 3-sodiosulfo benzoic acid, ksc491e3l
Formelmasse 224.17
Reinheit (%) 97%