Learn More
3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11396895 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10732774 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396895 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08032DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 232595-59-4
Summenformel C12H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 253.25
MDL-Nummer MFCD02682202
InChI-Schlüssel KSTCXQVSGVVIAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxycarbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-n-boc-amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid, n-boc protected, 3-tert-butoxycarbonylamino-5-hydroxy-benzoic acid, 3-tert-butoxy carbonylamino-5-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 18322886
IUPAC-Name 3-Hydroxy-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoesäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(O)=CC(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 253.25
Reinheit (%) 95%