Learn More
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354006 1 g 1 Gramm
11364006 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17238.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216393-56-5
Summenformel C12H20OSSi
Molekulargewicht (g/mol) 240.44
MDL-Nummer MFCD01318115
InChI-Schlüssel KRHCTXFJCFMFOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyldimethylsilyl oxy benzenethiol, 3-tert-butyldimethylsiloxy thiophenol, acmc-20ani3, 3-tert-butyl-dimethylsiloxy-thiophenol, 3-tert-butyldimethylsilyloxy benzenethiol, 3-t-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl-dimethyl-silanyloxy-benzenethiol, 3-tert-butyl dimethyl silyl oxy benzene-1-thiol, 3-1,1-dimethylethyl dimethyl silyl oxy benzenethiol
PubChem CID 21976868
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(S)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Brechungsindex 1.521
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
IUPAC-Name 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]benzol-1-thiol
Formelmasse 240.44
Reinheit (%) 95%
RUO– Nur für Forschungszwecke