Learn More
(3-Thien-2-ylphenyl)methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3-Thien-2-ylphenyl)methanol |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | (3-Thiophen-2-ylphenyl)methanol |
| Formelmasse | 190.27 |
| Reinheit (%) | 97% |