Learn More
3-(Trifluormethyl)-Anilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. [5 g/l (20 °C)]
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. [5 g/l (20 °C)]
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Trifluoromethyl)aniline |
| Schmelzpunkt | 5°C to 6°C |
| Dichte | 1.295 |
| Siedepunkt | 187°C to 189°C |
| Flammpunkt | 85°C (185°F) |
| Geruch | Recognizable |
| Brechungsindex | 1.48 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN2948 |
| Beilstein | 387672 |
| Mehr anzeigen |