Learn More
3-(Trifluoromethyl)anisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440788 25 g 25 Gramm
11430788 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25249.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 454-90-0 | Molecular Formula: C8H7F3O | Molecular Weight: 176.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 454-90-0
Summenformel C8H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 176.14
MDL-Nummer MFCD00000385
InChI-Schlüssel XHONYVFDZSPELQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl anisole, 1-methoxy-3-trifluoromethyl benzene, 3-methoxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethylanisole, benzene, 1-methoxy-3-trifluoromethyl, 3-methoxy-1-trifluoromethyl benzene, pubchem2712, 3-trifluoromethylanisol, acmc-1cuj0, m-trifluoromethyl anisole
PubChem CID 96691
IUPAC-Name 1-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)anisole
Dichte 1.215
Siedepunkt 159°C to 160°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Brechungsindex 1.4435
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 3048340
Formelmasse 176.14
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.