Learn More
3-(Trifluormethyl)anisol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10501841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10501841 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10501841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 199780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethyl)anisole
CAS 454-90-0
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.2100g/mL
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7F3O
Strukturformel CF3C6H4OCH3
Brechungsindex 1.4424 to 1.4444
MDL-Nummer MFCD00000385
Menge 5 g
Relative Dichte 1.21
Synonym 3-trifluoromethyl anisole, 1-methoxy-3-trifluoromethyl benzene, 3-methoxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethylanisole, benzene, 1-methoxy-3-trifluoromethyl, 3-methoxy-1-trifluoromethyl benzene, pubchem2712, 3-trifluoromethylanisol, acmc-1cuj0, m-trifluoromethyl anisole
InChI-Schlüssel XHONYVFDZSPELQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1-methoxy-3-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 176.14
PubChem CID 96691
Formelmasse 176.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trifluoromethyl)anisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.